3-Amino-9-ethylcarbazool 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22529.14 B22529.22
B22529.14EA 74.9 EUR
B22529.14 B22529.22
3-Amino-9-ethylcarbazool 95%
3-Amino-9-ethylcarbazool (AEC)
Purity: 95% CAS No.: 132-32-1 Molecular Formula: C14H14N2 Formula Weight: 210.28 Odour: Odourless Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00004964
Formule: C₁₄H₁₄N₂
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004964
CAS nummer: 132-32-1
EINECS: 205-055-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III