3-Aminophenylboronic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52909.03 H52909.06 H52909.14
H52909.03EA 39 EUR
H52909.03 H52909.06 H52909.14
3-Aminophenylboronic acid 98%
3-Aminophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 30418-59-8 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD00007755
Formule: C₆H₈BNO₂
Smeltpunt: 138…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007755
CAS nummer: 30418-59-8
EINECS: 250-189-0