3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
L07071.03 L07071.06 L07071.14
L07071.03EA 25.1 EUR
L07071.03 L07071.06 L07071.14
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 16789-84-7 Molecular Formula: C7H4BrNO4 Formula Weight: 246.02 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1213613
Formule: C₇H₄BrNO₄
Smeltpunt: 147…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051833
CAS nummer: 16789-84-7