3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24729.06 B24729.14
B24729.06EA 38.7 EUR
B24729.06 B24729.14
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 2973-78-6 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2205318
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017348
CAS nummer: 2973-78-6