3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03
H26197.06
H26197.03EA
28.6
EUR
H26197.03
H26197.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 477535-41-4
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.5110
Formule:
C₈H₄BrF₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08059506 CAS nummer: 477535-41-4 EINECS: None |