3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
L19711.03 L19711.06
L19711.03EA 55.9 EUR
L19711.03 L19711.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 351003-46-8 Molecular Formula: C7H3BrClF3O2S Formula Weight: 323.52 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 217-218° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094393
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Kookpunt: 217…218 °C
Dichtheid: 1.835
Vlampunt: 66 °C (150 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094393
CAS nummer: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8 II