5-Broom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10137.06
A10137.14
A10137.22
A10137.06EA
43.2
EUR
A10137.06
A10137.14
A10137.22
5-Broom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
5-Broom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 5034-74-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 2328601
Formule:
C₈H₇BrO₃ Kookpunt: 314 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 127…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016593 CAS nummer: 5034-74-2 |