5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26927.06
H26927.03
H26927.06EA
124
EUR
H26927.06
H26927.03
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 16634-88-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD00130110
Formule:
C₇H₄BrNO₄ Smeltpunt: 125…128 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00130110 CAS nummer: 16634-88-1 |