3-Bromobenzenesulphonamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25681.03 B25681.06
B25681.03EA 31.4 EUR
B25681.03 B25681.06
3-Bromobenzenesulphonamide ≥97%
3-Bromobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 89599-01-9 Molecular Formula: C6H6BrNO2S Formula Weight: 236.09 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD00084903
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236.09 g/mol
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084903
CAS nummer: 89599-01-9