3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32038.03
H32038.06
H32038.03EA
35.2
EUR
H32038.03
H32038.06
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 115754-20-6
Molecular Formula: C8H4ClF3O2
Formula Weight: 224.57
Melting Point: 158-161°
MDL No.: MFCD04972755
Formule:
C₈H₄ClF₃O₂ Smeltpunt: 158…161 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972755 CAS nummer: 115754-20-6 |