3-Chloro-4-fluorothiobenzamide 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L11132.03 L11132.MD
L11132.03EA 95 EUR
L11132.03 L11132.MD
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide 97
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 130560-97-3 Molecular Formula: C7H5ClFNS Formula Weight: 189.64 Melting Point: 129-130° Beilstein Reference: 7757675 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042478
Formule: C₇H₅ClFNS
MW: 189.64 g/mol
Kookpunt: 272
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042478
CAS nummer: 130560-97-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III