5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Chlorotoluene-2-sulphonyl chloride
H32912.06 H32912.03
H32912.06EA 272 EUR
H32912.06 H32912.03
5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 34981-38-9 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Refractive Index: 1.5697
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09742738
CAS nummer: 34981-38-9
EINECS: 252-306-0
UN: 3265
ADR: 8,II