3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L17427.03 L17427.MD
L17427.03EA 77.5 EUR
L17427.03 L17427.MD
3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
3-Cyano-5-methylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 42885-14-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 111258
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 220 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 82…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673151
CAS nummer: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8