3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
L07074.09
L07074.18
L07074.09EA
92.5
EUR
L07074.09
L07074.18
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Purity: 99%
CAS No.: 15128-90-2
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 974751
Formule:
C₆H₆N₂O₃ Smeltpunt: 105…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006259 CAS nummer: 15128-90-2 EINECS: 239-192-8 |