4-(2-Hydroxyethyl)pyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 5344-27-4
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 121-122°/2mm
Beilstein Reference: 111361
MDL No.: MFCD00129038
Formule:
C₇H₉NO Kookpunt: 121…122 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 8…10 °C Dichtheid: 1,093 Vlampunt: 92 °C (197 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129038 CAS nummer: 5344-27-4 EINECS: 226-286-9 |