4-Acetoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11350.14
A11350.18
A11350.30
A11350.14EA
40.7
EUR
A11350.14
A11350.18
A11350.30
4-Acetoxybenzoic acid ≥98%
4-Acetoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2345-34-8
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.15
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 1871997
Formule:
C₉H₈O₄ Smeltpunt: 192…195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002540 CAS nummer: 2345-34-8 EINECS: 219-066-9 |