4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L10428.06 L10428.14
L10428.06EA 44.9 EUR
L10428.06 L10428.14
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 54997-90-9 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 142°/5mm Beilstein Reference: 1103862 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041510
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
Kookpunt: 142 °C (5 mmHg)
Dichtheid: 1,220
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041510
CAS nummer: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8,III