4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
B25243.03 B25243.06 B25243.14
B25243.03EA 33 EUR
B25243.03 B25243.06 B25243.14
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 830-43-3 Molecular Formula: C7H6F3NO2S Formula Weight: 225.19 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2695323
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225.19
Smeltpunt: 178…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159251
CAS nummer: 830-43-3
EINECS: 212-596-1