4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25745.03
B25745.14
B25745.06
B25745.03EA
81.7
EUR
B25745.03
B25745.14
B25745.06
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane
Purity: 98%
CAS No.: 96392-77-7
Molecular Formula: C16H14Br2
Formula Weight: 366.10
Melting Point: 249-252°
MDL No.: MFCD09953451
Formule:
C₁₆H₁₄Br₂ Smeltpunt: 249…252 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09953451 CAS nummer: 96392-77-7 |