4,5-Dichloroimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06262.06
L06262.14
L06262.06EA
48.4
EUR
L06262.06
L06262.14
4,5-Dichloroimidazole ≥98%
4,5-Dichloroimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 15965-30-7
Molecular Formula: C3H2Cl2N2
Formula Weight: 136.97
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 606155
Formule:
C₃H₂Cl₂N₂ Smeltpunt: 179…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005195 CAS nummer: 15965-30-7 |