4,5-Dicyanoimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L12215.06 L12215.14
L12215.06EA 46.1 EUR
L12215.06 L12215.14
4,5-Dicyanoimidazole ≥98%
4,5-Dicyanoimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 1122-28-7 Molecular Formula: C5H2N4 Formula Weight: 118.10 Odour: Odourless Melting Point: 173-177° Beilstein Reference: 118208 MDL No.: MFCD00005194
Formule: C₅H₂N₄
Smeltpunt: 173…177 °C
Dichtheid: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005194
CAS nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6