4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
H52359.03 H52359.06
H52359.03EA 135 EUR
H52359.03 H52359.06
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥97%
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Purity: 97+% CAS No.: 215364-85-5 Molecular Formula: C5H4BrClN2 Formula Weight: 207.46 MDL No.: MFCD09263478
Formule: C₅H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263478
CAS nummer: 215364-85-5