4-Bromobenzenesulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L08602.03 L08602.06 L08602.14
L08602.03EA 29.2 EUR
L08602.03 L08602.06 L08602.14
4-Bromobenzenesulphonamide ≥98%
4-Bromobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 701-34-8 Molecular Formula: C6H6BrNO2S Formula Weight: 236.09 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2691657
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236.09 g/mol
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051977
CAS nummer: 701-34-8