4-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16577.06
A16577.14
A16577.06EA
59.6
EUR
A16577.06
A16577.14
4-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Butylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 54997-92-1
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 126-128°/0.6mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00173908
Formule:
C₁₀H₁₃ClO₂S Kookpunt: 126…128 °C (0,6 mmHg) Smeltpunt: 13…15 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00173908 CAS nummer: 54997-92-1 UN: 3265 ADR: 8,II |