4-Chlorobenzamidine hydroiodide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydroiodide, 4-Chlorophenylamidine hydroiodide
A11571.06 A11571.03
A11571.06EA 122 EUR
A11571.06 A11571.03
4-Chlorobenzamidine hydroiodide 96%
4-Chlorobenzamidine hydroiodide
Purity: 96% CAS No.: 115297-57-9 Molecular Formula: C7H7ClN2.HI Formula Weight: 282.51 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 8280383
Formule: C₇H₈ClIN₂
MW: 282.51 g/mol
Smeltpunt: ∼ 235 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051987
CAS nummer: 115297-57-9