2-Fluoroisonicotinonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25938.14
H25938.06
H25938.03
H25938.14EA
166
EUR
H25938.14
H25938.06
H25938.03
2-Fluoroisonicotinonitrile ≥97%
2-Fluoroisonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 3939-14-8
Molecular Formula: C6H3FN2
Formula Weight: 122.10
Melting Point: 31-33°
MDL No.: MFCD09027299
Formule:
C₆H₃FN₂ Smeltpunt: 31…33 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09027299 CAS nummer: 3939-14-8 |