4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24682.06 B24682.14
B24682.06EA 36.3 EUR
B24682.06 B24682.14
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 16712-69-9 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Refractive Index: 1.5450 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 134-136°/7mm Beilstein Reference: 2090130 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041480
Formule: C₈H₉ClO₂S
Kookpunt: 134…136 °C (7 mmHg)
Smeltpunt: 8…12 °C
Dichtheid: 1,268
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041480
CAS nummer: 16712-69-9
UN: 3265
ADR: 8,II