4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19517.03 L19517.06
L19517.03EA 36.9 EUR
L19517.03 L19517.06
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 7079-48-3 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 6720115 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094390
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Kookpunt: 245…246 °C
Dichtheid: 1,433
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094390
CAS nummer: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II