4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53496.06
H53496.14
H53496.06EA
65.7
EUR
H53496.06
H53496.14
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
4-Fluorobenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 456-06-4
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 160-162°
MDL No.: MFCD00060562
Formule:
C₇H₇FN₂O Smeltpunt: 160…162 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060562 CAS nummer: 456-06-4 |