Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25544.06
B25544.14
B25544.06EA
90.8
EUR
B25544.06
B25544.14
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 89976-27-2
Molecular Formula: C8H6INO4
Formula Weight: 307.05
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD08064223
Formule:
C₈H₆INO₄ Smeltpunt: 101…104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08064223 CAS nummer: 89976-27-2 |