4-Methoxythiobenzamide 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methoxybenzothioamide
L10945.06 L10945.03
L10945.06EA 152 EUR
L10945.06 L10945.03
4-Methoxythiobenzamide 98
4-Methoxythiobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 2362-64-3 Molecular Formula: C8H9NOS Formula Weight: 167.23 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 1072444
Formule: C₈H₉NOS
MW: 167.23 g/mol
Kookpunt: 282
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040993
CAS nummer: 2362-64-3