4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methyl-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A19931.06 A19931.22
A19931.06EA 69.9 EUR
A19931.06 A19931.22
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 616-83-1 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 33-36° Boiling Point: 152-154°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00129811
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Kookpunt: 152…154 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 33…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129811
CAS nummer: 616-83-1
UN: 3261
ADR: 8,II