4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L17664.03
L17664.06
L17664.03EA
70
EUR
L17664.03
L17664.06
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1623-92-3
Molecular Formula: C12H9ClO3S
Formula Weight: 268.72
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 180°/5mm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00625748
Formule:
C₁₂H₉ClO₃S Kookpunt: 180 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 42…45 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00625748 CAS nummer: 1623-92-3 UN: 3260 ADR: 8,II |