5-Bromo-1-pentanol ≥90.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B1848-25G
B1848-5G
TCIAB1848-25GEA
147
EUR
TCIAB1848-25G
TCIAB1848-5G
5-Bromo-1-pentanol ≥90.0% (by GC)
5-Bromo-1-pentanol
Formule:
C₅H₁₁BrO Kookpunt: 117°C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00061101 CAS nummer: 34626-51-2 |
|
Specification Test Results
Purity (GC) | min. 90.0 % |