6-Chloro-1-hexene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53396.06
H53396.14
H53396.06EA
67.7
EUR
H53396.06
H53396.14
6-Chloro-1-hexene ≥97%
6-Chloro-1-hexene
Purity: 97%
CAS No.: 928-89-2
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039391
Formule:
C₆H₁₁Cl Kookpunt: 135…136 °C Dichtheid: 0,896 Vlampunt: 29 °C (84 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039391 CAS nummer: 928-89-2 EINECS: 213-186-5 UN: 1993 ADR: 3,III |