N,N-Dimethylbenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18766.14
A18766.22
A18766.36
A18766.14EA
44.2
EUR
A18766.14
A18766.22
A18766.36
N,N-Dimethylbenzamide ≥98%
N,N-Dimethylbenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 611-74-5
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₁NO Kookpunt: 132…133 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 42…45 °C Dichtheid: 1,11 g/cm³ (23 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008320 CAS nummer: 611-74-5 EINECS: 210-279-2 |