Methyl benzenesulphonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 80-18-2
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.5165
Melting Point: -4°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 908448
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014737
Formule:
C₇H₈O₃S Kookpunt: 280 °C Smeltpunt: –4 °C Dichtheid: 1,269 Vlampunt: 143 °C (289 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014737 CAS nummer: 80-18-2 EINECS: 201-256-8 UN: 3265 ADR: 8,III |