cis-2-Hexene 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 68…70 °C Dichtheid: 0,669 Vlampunt: –25 °C (–13 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066520 CAS nummer: 7688-21-3 EINECS: 231-697-1 UN: 3295 ADR: 3,II |