2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-15-2
Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5
Formula Weight: 176.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -25°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 1764643
Merck Reference: 14,1800
MDL No.: MFCD00041928
Formule:
C₈H₁₆O₄ Kookpunt: 218…219 °C Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 1,012 Vlampunt: 95 °C (203 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041928 CAS nummer: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 Merck Index: 14,1800 |