Azijnzuur 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
27221-1LEA 59.6 EUR
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
Azijnzuur 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kookpunt: 118 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 16 °C
Dichtheid: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Explosion Limit 4 %, 59 °F
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F