Tributylvinyltin 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L20215.03
L20215.06
L20215.14
L20215.03EA
49.9
EUR
L20215.03
L20215.06
L20215.14
Tributylvinyltin 96%
Tributylvinyltin
Purity: 96%
CAS No.: 7486-35-3
Molecular Formula: C14H30Sn
Formula Weight: 317.11
Flash Point:
Formule:
C₁₄H₃₀Sn Kookpunt: 104…106 °C (3,5 mmHg) Dichtheid: 1,085 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009421 CAS nummer: 7486-35-3 EINECS: 231-291-4 UN: 2788 ADR: 6.1,III |