Heptafluorobutyric acid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PIER53104EA 185 EUR
PIER53104
Heptafluorobutyric acid
Heptafluorobutyric acid
Formule: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Kookpunt: 121 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –17,5 °C
Dichtheid: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004171
CAS nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II