Lithiumchloride 11,1% in aqueous solution
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
HI7111
HANNHI7111EA 0 EUR
HANNHI7111
Lithiumchloride 11,1% in aqueous solution
Lithium chloride
Formule: LiCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3