Lithiummethanolaat 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lithium methanolate, Lithium methylate
44129.14 44129.22
44129.14EA 78.1 EUR
44129.14 44129.22
Lithiummethanolaat 98
Lithiummethanolaat
Purity: 98+% CAS No.: 865-34-9 Molecular Formula: CH3LiO Formula Weight: 37.98 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3552389 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00036357
Formule: CH₃LiO
MW: 37.98 g/mol
Kookpunt: 64.6
Smeltpunt: >500 °C (ontbinding)
Dichtheid: 0.865 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036357
CAS nummer: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3206
ADR: 4.2 II