Methoxyazijnzuur 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 0 EUR
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Methoxyazijnzuur 97+%
Methoxyazijnzuur
Formule: C₃H₆O₃
Kookpunt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1,174 g/cm³
Vlampunt: 121 °C
MDL Nummer: MFCD00004308
CAS nummer: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %