Methoxyazijnzuur ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22917.0B B22917.18 B22917.30 AB135072.1000
B22917.0BEA 199 EUR
B22917.0B B22917.18 B22917.30 ABCRAB135072.1000
Methoxyazijnzuur ≥97%
Methoxyazijnzuur
Purity: 97% CAS No.: 625-45-6 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.4165 Odour: Odourless pH: 1.6 Melting Point: 8° Boiling Point: 202-204° Beilstein Reference: 635800 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004308
Formule: C₃H₆O₃
Kookpunt: 202…204 °C
Smeltpunt: 8 °C
Dichtheid: 1,174
Vlampunt: 114 °C (237 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004308
CAS nummer: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II