Methoxyacetyl chloride 97 Stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
~ 0.3 %
L03210.06
L03210.14
L03210.06EA
49.9
EUR
L03210.06
L03210.14
Methoxyacetyl chloride 97 Stabilised
Methoxyacetyl chloride
Stabilized with ca 0.3% magnesium oxide
Purity: 97%
CAS No.: 38870-89-2
Molecular Formula: CH3OCH2COCl
Formula Weight: 108.52
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point:
Formule:
C₃H₅ClO₂ MW: 108.52 g/mol Kookpunt: 112…113 °C Smeltpunt: < –40 °C Dichtheid: 1.185 Vlampunt: 28 °C (82 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000728 CAS nummer: 38870-89-2 EINECS: 254-169-2 UN: 2920 ADR: 8 II |