Butylmethacrylaat stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methacrylic acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00585.0100 8.00585.0500
8.00585.0100EA 38 EUR
8.00585.0100 8.00585.0500
Butylmethacrylaat stabilised, Sigma-Aldrich®
Butylmethacrylaat
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Kookpunt: 163
Smeltpunt: –75 °C
Dichtheid: 0.8951 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009444
CAS nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.36 g/l (25 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.00 - 8.00 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C