Natrium-diwaterstoffosfaat, watervrij ≥98.0%, Reagent Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0571-2.5KGEA
488
EUR
0571-2.5KG
0571-100KG
0571-500G
Natrium-diwaterstoffosfaat, watervrij ≥98.0%, Reagent Grade
Natrium-diwaterstoffosfaat
Formule:
NaH₂PO₄ MW: 119,98 g/mol Smeltpunt: ∼650 °C Dichtheid: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003527 CAS nummer: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 Bereik: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Specification Test Results
Heavy Metals (as Pb) |
|
Insolubles |
|
Moisture (KF) |
|
pH (1%, Water) @25°C | 4.4 - 4.7 |
Purity | >= 98% |