Natrium-diwaterstoffosfaat
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RC-097EA 110 EUR
RC-097
Natrium-diwaterstoffosfaat
Natrium-diwaterstoffosfaat
Formule: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Smeltpunt: ∼650 °C
Dichtheid: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003527
CAS nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
Bereik: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806